trans-1,4-Dibrom-2-buten

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (E)-1,4-Dibrom-2-buten

OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 36.4 EUR
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibrom-2-buten
trans-1,4-Dibrom-2-buten
Formel: C₄H₆Br₂
Molecular Weight: 213.9 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: 48…53 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000249
CAS-Nummer: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR