5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(5-Bromothiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR32-1G OR32-100MG OR32-250MG
APOSOR32-1GEA 150 EUR
APOSOR32-1G APOSOR32-100MG APOSOR32-250MG
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₅BrN₂S
Molecular Weight: 229.1 g/mol
Schmelzpunkt: 167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00120516
CAS-Nummer: 166196-67-4