1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32028-1G OR32028-5G
APOSOR32028-1GEA 163 EUR
APOSOR32028-1G APOSOR32028-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140355
CAS-Nummer: 242797-28-0