2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32038-1G OR32038-5G
APOSOR32038-1GEA 270 EUR
APOSOR32038-1G APOSOR32038-5G
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 254.72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172685
CAS-Nummer: 170655-46-6