1-(2-Bromethoxy)-4-methoxybenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32047-1G
OR32047-25G
OR32047-5G
APOSOR32047-1GEA
180
EUR
APOSOR32047-1G
APOSOR32047-25G
APOSOR32047-5G
1-(2-Bromethoxy)-4-methoxybenzol 95%
1-(2-Bromoethoxy)-4-methoxybenzene
Formel:
C₉H₁₁BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017893 CAS-Nummer: 22921-76-2 |