Methyl-3-brom-4-iodbenzoat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate

OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-brom-4-iodbenzoat
Methyl-3-brom-4-iodbenzoat
Formel: C₈H₆BrIO₂
Molecular Weight: 340,9400 g/mol
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07778512
CAS-Nummer: 249647-24-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR