(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (6-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanol
OR32105-1G OR32105-5G
APOSOR32105-1GEA 180 EUR
APOSOR32105-1G APOSOR32105-5G
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082027
CAS-Nummer: 6642-34-8