7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32111-5G
APOSOR32111-5GEA 62.5 EUR
APOSOR32111-5G
7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure 95%
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₄
Molecular Weight: 192,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060516
CAS-Nummer: 4790-79-8