tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR32113-1G OR32113-5G
APOSOR32113-1GEA 161 EUR
APOSOR32113-1G APOSOR32113-5G
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formel: C₁₃H₂₁NO₄
Molecular Weight: 255,32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100196
CAS-Nummer: 301226-27-7