4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32119-1G OR32119-5G
APOSOR32119-1GEA 163 EUR
APOSOR32119-1G APOSOR32119-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Molecular Weight: 190.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001224
CAS-Nummer: 145654-01-9