7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-3-propyl-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-3,5(13),6,8-tetraen-2-one
OR32126-1G
OR32126-5G
APOSOR32126-1GEA
180
EUR
APOSOR32126-1G
APOSOR32126-5G
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formel:
C₁₅H₁₇NO₂ Molecular Weight: 243.31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791142 CAS-Nummer: 57625-51-1 |