(R)-1-Boc-3-propylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (R)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321301-1G
OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA
71.2
EUR
APOSOR321301-1G
APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-propylpiperazin 95%
(R)-1-Boc-3-propylpiperazin
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 228,3312 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07772107 CAS-Nummer: 928025-57-4 |