2-Methyl-2-propanyl-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR321308-5G OR321308-25G
APOSOR321308-5GEA 58 EUR
APOSOR321308-5G APOSOR321308-25G
2-Methyl-2-propanyl-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidincarboxylat 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molecular Weight: 201,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01456556
CAS-Nummer: 170491-63-1