2-Brom-3-methylpyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 49.3 EUR
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Brom-3-methylpyrazin 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173,0100 g/mol
Siedepunkt: 194,8 °C/760mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08705769
CAS-Nummer: 120984-76-1