1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321347-1G OR321347-100MG OR321347-250MG
APOSOR321347-1GEA 369 EUR
APOSOR321347-1G APOSOR321347-100MG APOSOR321347-250MG
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863994
CAS-Nummer: 21038-63-1