tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321350-250MG
APOSOR321350-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR321350-250MG
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate
Formel: C₉H₁₉N₃O₂
Molecular Weight: 201,2661 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11840387
CAS-Nummer: 147081-80-9