3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321372-1G OR321372-5G OR321372-10G
APOSOR321372-1GEA 87 EUR
APOSOR321372-1G APOSOR321372-5G APOSOR321372-10G
3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
3-Chloro-2-pyrazinemethanol
Formel: C₅H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11977628
CAS-Nummer: 89283-32-9