4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321392-1G
OR321392-250MG
APOSOR321392-1GEA
150
EUR
APOSOR321392-1G
APOSOR321392-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈ClNO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02178921 CAS-Nummer: 6748-48-7 |