tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Molecular Weight: 227,3000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437655
CAS-Nummer: 206989-61-9