(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine
OR321454-100G
OR321454-5G
OR321454-25G
APOSOR321454-100GEA
699
EUR
APOSOR321454-100G
APOSOR321454-5G
APOSOR321454-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine
Formel:
C₁₄H₂₂N₂ Molecular Weight: 218,3379 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475548 CAS-Nummer: 477600-70-7 |