tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Boc-aminomethyl-pyrrolidine
OR321459-5G OR321459-25G
APOSOR321459-5GEA 133 EUR
APOSOR321459-5G APOSOR321459-25G
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658352
CAS-Nummer: 149649-58-1