1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321461-1G
OR321461-5G
APOSOR321461-1GEA
0
EUR
APOSOR321461-1G
APOSOR321461-5G
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10686694 CAS-Nummer: 76066-27-8 |