Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-tert-Butyl 4-ethyl 5-oxoazepane-1,4-dicarboxylate
OR321470-1G OR321470-5G
APOSOR321470-1GEA 119 EUR
APOSOR321470-1G APOSOR321470-5G
Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₃NO₅
Molecular Weight: 285.336 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788451
CAS-Nummer: 141642-82-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable