(R)-1-Boc-3-benzylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR321498-1G OR321498-250MG
APOSOR321498-1GEA 197 EUR
APOSOR321498-1G APOSOR321498-250MG
(R)-1-Boc-3-benzylpiperazin
(R)-1-Boc-3-benzylpiperazin
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07772103
CAS-Nummer: 947272-49-3