Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2S,5R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR321545-250MG
APOSOR321545-250MGEA
299
EUR
APOSOR321545-250MG
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₂₁NO₄ Molecular Weight: 291,35 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01321008 CAS-Nummer: 221352-49-4 |