3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32156-1G OR32156-5G
APOSOR32156-1GEA 270 EUR
APOSOR32156-1G APOSOR32156-5G
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07698577
CAS-Nummer: 82820-74-4