2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32163-25G OR32163-5G
APOSOR32163-25GEA 470 EUR
APOSOR32163-25G APOSOR32163-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃
Molecular Weight: 169.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127074
CAS-Nummer: 25373-49-3