Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR32165-1G
APOSOR32165-1GEA
30.6
EUR
APOSOR32165-1G
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 98%
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 202,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127080 CAS-Nummer: 101184-08-1 |