4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-2-[(4-Chlorophenyl)methylidene]-1,1-dimethylhydrazine
OR32189-1G OR32189-25G OR32189-5G
APOSOR32189-1GEA 180 EUR
APOSOR32189-1G APOSOR32189-25G APOSOR32189-5G
4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone 95%
4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone
Formel: C₉H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 182.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01011933
CAS-Nummer: 22699-29-2