3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32197-1G OR32197-5G
APOSOR32197-1GEA 224 EUR
APOSOR32197-1G APOSOR32197-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one
Formel: C₁₃H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00207271
CAS-Nummer: 61049-69-2