Methyl-4-Chlorcinnamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
OR322013-100G
APOSOR322013-100GEA 156 EUR
APOSOR322013-100G
Methyl-4-Chlorcinnamat 98%
Methyl-4-Chlorcinnamat
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Molecular Weight: 196,63 g/mol
Schmelzpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075790
CAS-Nummer: 7560-44-3