2,4-Dimethylthiazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR322034-100G OR322034-500G
APOSOR322034-100GEA 37.7 EUR
APOSOR322034-100G APOSOR322034-500G
2,4-Dimethylthiazol
2,4-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 144…146 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014509
CAS-Nummer: 541-58-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR