1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
OR322044-100G
OR322044-10G
OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA
62.5
EUR
APOSOR322044-100G
APOSOR322044-10G
APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₂ClN₅ Molecular Weight: 165.625 g/mol Schmelzpunkt: 221 °C Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012582 CAS-Nummer: 1115-70-4 |