2-Isopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxycumol
OR322047-50G OR322047-250G OR322047-1KG
APOSOR322047-50GEA 81.2 EUR
APOSOR322047-50G APOSOR322047-250G APOSOR322047-1KG
2-Isopropylphenol
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 212…213 °C
Schmelzpunkt: 42705 °C
Dichte: 1.012 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002224
CAS-Nummer: 88-69-7
UN: 3145
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable