9,10-Phenanthrenchinon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 9,10-Phenanthrendion

OR322078-100G OR322078-5G OR322078-25G
APOSOR322078-100GEA 65.4 EUR
APOSOR322078-100G APOSOR322078-5G APOSOR322078-25G
9,10-Phenanthrenchinon 98%
9,10-Phenanthrenchinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molecular Weight: 208,22 g/mol
Schmelzpunkt: 201…213 °C
Flammpunkt: 241 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001163
CAS-Nummer: 84-11-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR