1-Naphthylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 340 EUR
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
1-Naphthylisothiocyanat 98%
1-Naphthylisothiocyanat
Formel: C₁₁H₇NS
Molecular Weight: 185.25 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 59
Dichte: 1.81
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003882
CAS-Nummer: 551-06-4
Merck Index: 12,06498