Diethyloxalat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäurediethylester
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 453 EUR
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Diethyloxalat 99%
Diethyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 185 °C
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.076 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009119
CAS-Nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03152