Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 137 EUR
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022703
CAS-Nummer: 16382-15-3