3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-6-chloropicolinamide
OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-25GEA 464 EUR
APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Formel: C₆H₆ClN₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09750671
CAS-Nummer: 175358-01-7