1,3-Dichlorisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322166-1G OR322166-25G OR322166-5G
APOSOR322166-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322166-1G APOSOR322166-25G APOSOR322166-5G
1,3-Dichlorisochinolin
1,3-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198.05 g/mol
Schmelzpunkt: 121…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034750
CAS-Nummer: 7742-73-6