4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
OR322170-1G OR322170-25G OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322170-1G APOSOR322170-25G APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156.609 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427011
CAS-Nummer: 16473-35-1
UN: 1759
ADR: 8 II