5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-2-phenyl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
OR32218-25G
OR32218-5G
APOSOR32218-25GEA
455
EUR
APOSOR32218-25G
APOSOR32218-5G
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935953 CAS-Nummer: 60367-52-4 |