2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Methoxy-5-phenyl)phenyl isothiocyanate
OR322188-1G
OR322188-10G
OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA
58
EUR
APOSOR322188-1G
APOSOR322188-10G
APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanat
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanat
Formel:
C₁₄H₁₁NOS Molecular Weight: 241.31 g/mol Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041078 CAS-Nummer: 206761-68-4 UN: 2923 ADR: 8+6.1 III |