6-Methoxy-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-5-methylphenol, 2-Hydroxy-4-methylanisol, 3-Hydroxy-4-methoxytoluol, 1-Hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzol
OR322195-25G
APOSOR322195-25GEA 325 EUR
APOSOR322195-25G
6-Methoxy-m-kresol 98%
6-Methoxy-m-kresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040901
CAS-Nummer: 1195-09-1