(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L-Methyl phenylalanate hydrochloride, H-Phe-OMe·HCl
OR322217-500G
APOSOR322217-500GEA
72.5
EUR
APOSOR322217-500G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 215,68 g/mol Schmelzpunkt: 158…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012489 CAS-Nummer: 7524-50-7 |