Ethyl-2-isocyanatobenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
OR322234-1G
OR322234-25G
OR322234-5G
APOSOR322234-1GEA
52.2
EUR
APOSOR322234-1G
APOSOR322234-25G
APOSOR322234-5G
Ethyl-2-isocyanatobenzoat 97%
Ethyl-2-isocyanatobenzoat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013849 CAS-Nummer: 76393-16-3 UN: 3335 ADR: 9,III |