3-Phenylpropiolaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylpropargyl aldehyde
OR322250-1G OR322250-5G
APOSOR322250-1GEA 56.7 EUR
APOSOR322250-1G APOSOR322250-5G
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
3-Phenylpropiolaldehyde
Formel: C₉H₆O
Molecular Weight: 130,15 g/mol
Siedepunkt: 118 °C/13mmHg
Dichte: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006995
CAS-Nummer: 2579-22-8
EINECS: 219-942-0