Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
OR322264-1G
APOSOR322264-1GEA
63.8
EUR
APOSOR322264-1G
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molecular Weight: 144.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026232 CAS-Nummer: 38923-57-8 |