3-Bromphenetol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Brom-3-ethoxybenzol, (3-Bromphenyl)ethylether
OR322269-100G OR322269-25G
APOSOR322269-100GEA 272 EUR
APOSOR322269-100G APOSOR322269-25G
3-Bromphenetol
3-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274287
CAS-Nummer: 2655-84-7