3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR322298-100MG
OR322298-250MG
OR322298-500MG
APOSOR322298-100MGEA
39.3
EUR
APOSOR322298-100MG
APOSOR322298-250MG
APOSOR322298-500MG
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formel:
C9H6N2O3 Schmelzpunkt: 267…268 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1204-75-7 |